Learn More
Eurofins DiscoverX TAO2 Protein, Active
Description
TAOK2 (TAO Kinase 2) is a serine/threonine protein kinase that is involved in many different processes, including, cell signaling, microtubule organization and stability, and apoptosis. TAO2 is involved in different processes such as membrane blebbing and apoptotic bodies formation DNA damage response and MAPK14/p38 MAPK stress-activated MAPK cascade. In response to DNA damage, TAO2 is involved in the G2/M transition DNA damage checkpoint by activating the p38/MAPK14 stress-activated MAPK cascade, probably by mediating phosphorylation of upstream MAP2K3 and MAP2K6 kinases.
GenBank NM_016151
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 40.1 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥62% |
| Protéine | TAO2, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.