Learn More
Fil de tantale, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11365798
Fil de tantale, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365798
5 m
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Code produit. 11365798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010350.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 m
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Poids ≈13.0g/m
Forme Câble
Nom du produit
Fil de tantale, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >