Learn More
Oxyde de tantale(V), 99,99 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10097532
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-61-0
Formule moléculaire O5Ta2
Poids moléculaire (g/mol) 441.89
Numéro MDL MFCD00011254
Clé InChI PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) oxide
Point de fusion 1872°C
Couleur Blanc-beige à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire Ta2O5
Merck Index 15, 9188
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 441.89
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tantalum(V) oxide