Learn More
Chlorure de tantale(V), Puratronic™, 99,99% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
67.30€ - 483.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7721-01-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 358.20 |
Numéro MDL | MFCD00011253 |
Clé InChI | OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I |
Nom IUPAC | tantalum(5+) pentachloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014708.06 |
5 g |
67.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014708.14 |
25 g |
177.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014708.22 |
100 g |
483.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tantalum(V) chloride is used in the preparation of catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes, chloro-aryloxide compounds and for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films. It acts as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds. It is involved in the preparation of tantalum(V) oxychloride, tantalum pentoxide. It is electrophilic and behaves like a Friedel-Crafts type catalyst, similar to aluminum(III) chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7721-01-9 | |
358.20 | |
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] |
Cl5Ta | |
MFCD00011253 | |
tantalum(5+) pentachloride |
Spécification
242°C | |
216°C | |
Blanc à jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011253 | |
14,9054 | |
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I | |
tantalum(5+) pentachloride | |
358.21 | |
Puratronic™ | |
Ampoule | |
3.68 g/mL |
Tantalum(V) chloride | |
7721-01-9 | |
Poudre bisublimée | |
Cl5Ta | |
UN3260 | |
Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide. Slightly soluble in ethanol. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] | |
358.20 | |
99.99% | |
Acidic | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-755-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only