Learn More
Chlorure de tantale(V) anhydre, Puratronic™, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320348
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7721-01-9
Formule moléculaire Cl5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 358.20
Numéro MDL MFCD00011253
Clé InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Tantalum pentachloride
Nom IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spécification
Point d’ébullition 242°C
Nom chimique ou matériau Tantalum (V) chloride
Point de fusion 216°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,9054
Poids de la formule 358.21
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Acidic
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.68 g/mL