Learn More
Chlorure de tantale(V), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11367757
Chlorure de tantale(V), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367757
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11367757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014164.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
In chlorination of organic substances, as an intermediate, and in the production of pure metalTantalum(V) chloride is used in the preparation of catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes, chloro-aryloxide compounds and for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films. It acts as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds. It is involved in the preparation of tantalum(V) oxychloride, tantalum pentoxide. It is electrophilic and behaves like a Friedel-Crafts type catalyst, similar to aluminum(III) chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans la chloration de substances organiques, comme intermédiaire, et dans la production de métal pur
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7721-01-9
Formule moléculaire Cl5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 358.20
Numéro MDL MFCD00011253
Clé InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Tantalum pentachloride
Nom IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spécification
Point d’ébullition 242°C
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) chloride
Point de fusion 216°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,9054
Informations sur la solubilité Decomposes in water; Soluble in absolute alcohol and KOH; Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide; Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 358.21
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Acidic
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.68 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP11L026 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2025 Catalog Number014164.22,014164.14,014164.06
Numéro de lotA0467235 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number014164.22,014164.14,014164.06
Numéro de lotA0454143 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number014164.22,014164.14,014164.06
Numéro de lotA0447775 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number014164.22,014164.14,014164.06
Numéro de lotT02G028 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/05/2024 Catalog Number014164.22,014164.14,014164.06
Nom du produit
Chlorure de tantale(V), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >