Learn More
Chlorure de tantale(V), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357757
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11357757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014164.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
In chlorination of organic substances, as an intermediate, and in the production of pure metalTantalum(V) chloride is used in the preparation of catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes, chloro-aryloxide compounds and for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films. It acts as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds. It is involved in the preparation of tantalum(V) oxychloride, tantalum pentoxide. It is electrophilic and behaves like a Friedel-Crafts type catalyst, similar to aluminum(III) chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans la chloration de substances organiques, comme intermédiaire, et dans la production de métal pur
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7721-01-9
Formule moléculaire Cl5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 358.20
Numéro MDL MFCD00011253
Clé InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Tantalum pentachloride
Nom IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spécification
Point d’ébullition 242°C
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) chloride
Point de fusion 216°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,9054
Informations sur la solubilité Decomposes in water; Soluble in absolute alcohol and KOH; Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide; Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 358.21
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Acidic
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.68 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tantalum(V) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tantalum chloride