Learn More
Bromure de tantale(V), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
40.80€ - 1590.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13451-11-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Br5Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 580.468 |
Numéro MDL | MFCD00049563 |
Clé InChI | GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5 |
CID PubChem | 83480 |
Nom IUPAC | bromure de tantale(V) |
SMILES | Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014041.04 |
2 g |
40.80€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014041.09 |
10 g |
124.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014041.18 |
50 g |
443.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014041.30 |
250 g |
1590.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Tantalum Bromide Cluster is used for the preparation of heavy-atom derivatives for structure determination of biological macromolecules by X-ray analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13451-11-1 | |
580.468 | |
GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I | |
83480 | |
Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br |
Br5Ta | |
MFCD00049563 | |
tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5 | |
bromure de tantale(V) |
Spécification
348.8°C | |
265°C | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049563 | |
tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5 | |
Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br | |
580.468 | |
580.49 | |
Pungent | |
4.67g/mL |
Tantalum(V) bromide | |
13451-11-1 | |
Poudre | |
Br5Ta | |
UN3260 | |
GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I | |
bromure de tantale(V) | |
83480 | |
99.9% | |
Moisture Sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only