Learn More
Tantalum tris(diéthylamido)-tert-butylimide, 99,99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11365707
Tantalum tris(diéthylamido)-tert-butylimide, 99,99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365707
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11365707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043419.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Précurseur pour TaN
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide is used as a precursor for tantalum nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169896-41-7
Formule moléculaire C15H39N4Ta
Poids moléculaire (g/mol) 456.45
Numéro MDL MFCD02684506
Clé InChI NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
CID PubChem 4100858
Nom IUPAC tert-butyliminotantalum;diéthylazanide
SMILES CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Couleur Jaune
Point d’ébullition 90°C (0.1 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Conditionnement Ampoule
Quantité 5 g
Numéro UN UN3129
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 468.48
Pourcentage de pureté 99.99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotL29P10 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Numéro de lotQ01F007 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Numéro de lotK19P11 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Numéro de lotD25K42 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Numéro de lotT16F010 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Nom du produit
Tantalum tris(diéthylamido)-tert-butylimide, 99,99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >