Learn More
Tige en tantale, dia. 4,5 mm (0,18 po), Puratronic™, 99,96 % (à base de métaux), Nb nominal 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
235.00€ - 926.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15454745
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011441.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15464745
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011441.HR
5 x 100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-25-7
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
tantale
Ta
MFCD00011252
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CHEBI:33348
[Ta]
Spécification
Tantalum rod
7440-25-7
Ta
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
[Ta]
180.95
CHEBI:33348
Puratronic™
≈2.64g/cm
4.5mm (0.18 in.) dia., Nb nominal 50ppm
(Base des métaux)
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantale
23956
99.96%
Odorless
Tige
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante