Learn More
Feuille de tantale, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
191.00€ - 1664.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.95 |
Numéro MDL | MFCD00011252 |
Clé InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
CID PubChem | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
Nom IUPAC | tantale |
SMILES | [Ta] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010357.FF |
25 x 25 mm |
191.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010357.FI |
50 x 50 mm |
571.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010357.GH |
100 x 100 mm |
1664.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tantale |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Spezifikation
Tantalum foil | |
7440-25-7 | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Odorless | |
Feuille |
2.0mm (0.08 in.) thick | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tantale | |
23956 | |
99.95% | |
≈20.8g/25x25mm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only