Learn More
Feuille de tantale, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Nb), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385808
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Forme : env. 5,19 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Gray to silver foil
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis excluding Nb)
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur