Learn More
Feuille de tantale, épaisseur 0,127 mm (0,005 po), dure, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 15,8 g/75 x 100 mm ; Trempe : brut de laminage
172.00€ - 551.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.95 |
Numéro MDL | MFCD00011252 |
Clé InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
CID PubChem | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
Nom IUPAC | tantale |
SMILES | [Ta] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000331.GE |
75 x 100 mm |
172.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000331.GU |
150 x 200 mm |
551.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tantale |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Spécification
Tantalum | |
Hard | |
Gray to silver foil | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tantale | |
23956 | |
Odorless |
Gris à argent | |
7440-25-7 | |
16.69g/cm3 | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5505000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only