Learn More
Carbure de tantale, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
73.40€ - 912.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12070-06-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CTa |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.96 |
Numéro MDL | MFCD00011255 |
Clé InChI | DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | methanidylidynetantalumylium |
SMILES | [C-]#[Ta+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.09 |
10 g |
73.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.18 |
50 g |
240.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.30 |
250 g |
912.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tantalum carbides is used in tungsten carbide. It is also used as a coating for steel moulds in the injection moulding of aluminum alloys. While providing a hard, wear resistant surface, it also provides a low friction mould surface. It is also used in the production of sharp instruments with extreme mechanical resistance and hardness, tool bits for cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12070-06-3 | |
192.96 | |
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[Ta+] |
CTa | |
MFCD00011255 | |
methanidylidynetantalumylium |
Spécification
5500°C | |
3880°C | |
Noir à gris | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011255 | |
Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water. | |
[C-]#[Ta+] | |
192.96 | |
99.5% | |
13.9 g/mL |
Tantalum carbide | |
12070-06-3 | |
Poudre | |
CTa | |
UN3178 | |
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynetantalumylium | |
192.96 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE INFLAMMABLE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-118-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only