Learn More
Acide tannique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023457
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11418886
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17022.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Utilisé pour l’immobilisation enzymatique et l’adsorption des protéines. L’acide tannique possède des applications antibactériennes, anti-enzymatiques et astringentes. Utilisé dans le procédé de teinture pour les fibres de cellulose telles que le coton. Utilisé dans les aliments et les médicaments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour l’immobilisation enzymatique et l’adsorption des protéines. L’acide tannique possède des applications antibactériennes, anti-enzymatiques et astringentes. Utilisé dans le procédé de teinture pour les fibres de cellulose telles que le coton. Utilisé dans les aliments et les médicaments.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le glycérol chaud, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé, refroidir. Incompatible avec les sels métalliques, les agents oxydants forts, le fer, les bases fortes et les métaux lourds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
Numéro MDL MFCD00066397
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
CID PubChem 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic acid
pH 3,5
Point de fusion ∼218°C (décomposition)
Beilstein 8186396
Merck Index 14,9052
Informations sur la solubilité Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Poids de la formule 1701.23
Quantité 250g
Odeur Inodore
Sensibilité Sensible à l’air et à la lumière