Learn More
Corning™ Revêtements de cuve
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 L
Diamètre (métrique):
55,88 cm
57,15 cm
Type de produit:
Revêtement de cuve sans gousset
Revêtement de cuve à gousset
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Moulé en polyéthylène basse densité (PEBD)
- Éliminez les coûts de nettoyage et de validation des cuves associés
- Réduisez les coûts de main-d’œuvre et augmentez les délais d’exécution
- Éliminez les risques liés à la contamination croisée
- Prolongez la durée de vie des cuves réutilisables afin de réduire les dépenses en immobilisations
- Irradiation aux rayons gamma, conditionnement individuel
- Disponible en version avec ou sans gousset
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 200 L |
| Matériau | PEBD |
| Capacité (impériale) | 0,0528 gal |
| Profondeur (impériale) | 36 po |
| Profondeur (métrique) | 91,44 cm |
| Diamètre (impériale) | 22,5 po |
| Diamètre (métrique) | 57,15 cm |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions | 22,5 in x 36 in (57,2 cm x 91,4 cm) |
| Type de produit | Revêtement de cuve sans gousset |