Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ SSTR1-bla U2OS Cells
Description
The Tango™ SSTR1-bla U2OS cells contain the human Somatostatin Receptor 1 (SSTR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ SSTR1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ SSTR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_001049.2 |
| Entrée du dosage | Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Cellules K1570 Tango™ SSTR1-bla U2OS (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, La solution D et les autres matériaux sont requis séparément ; veuillez vous référer au protocole). Comprend : • Cellules U2OS SSTR1-bla Tango™ • Protocole de dosage U2OS SSTR1-bla Tango™ • Certificat d’analyse Les cellules U2OS SSTR1-bla Tango™ sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées immédiatement dans de l’azote liquide. |
| Queue cytoplasmique | Queue d’AVPR2 GPCR |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | GPCR |
| Symbole de gène(s) | SSTR1 |
| Comprend | Cellules SSTR1-bla U2OS Tango™, protocole de dosage SSTR1-bla U2OS Tango™, certificat d’analyse |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Afficher plus |