Learn More
Thermo Scientific™ Cellules OS HTR2A-bla U2 Tango™
Description
The Tango™ HTR2A-bla U2OS cells contain the human Serotonin Type 2A receptor (HTR2A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ HTR2A-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ HTR2A-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_000621.2 |
| Entrée du dosage | Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Cellules K1562 Tango™HTR2A-bla U2OS (le kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solution D et d’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules U2OS HTR2A-bla Tango™ • Protocole de dosage U2OS HTR2A-bla Tango™ • Certificat d’analyse Les cellules U2OS HTR2A-bla Tango™ sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées immédiatement dans de l’azote liquide. |
| Queue cytoplasmique | Queue d’AVPR2 GPCR |
| Description | Cellules HTR2A-bla U2OS Tango™, 8 x 106 cellules, ligne cellulaire U2OS, méthode de détection par fluorescence, cible désinfectante GPCR, rapporteur BLA (Beta-Lactamase), stockage d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de cibles et de prototypes, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, dosages pour rapporteurs GPCR à base de cellules |
| Symbole de gène(s) | HTR2A |
| Comprend | Cellules GTR2A-bla U2OS Tango™ (kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole). Inclut : Cellules HTR2A-bla U2OS Tango™, protocole de dosage HTR2A-bla U2OS Tango™, certificat d’analyse |
| Afficher plus |