Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ GALR2-bla U2OS Cells
Description
The Tango™ GALR2-bla U2OS cells contain the human Galanin Receptor 2 (GALR2) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ GALR2-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Galanin (1-30). In addition, Tango™ GALR2-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_003857 |
| Entrée du dosage | Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Contenu : Cellules K1811 Tango™ GALR2-bla U2OS (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, La solution D et les autres matériaux sont requis séparément ; veuillez vous référer au protocole). Comprend : • Cellules Tango™ GALR2-bla U2OS • Protocole d’essai Tango™ GALR2-bla U2OS • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules Tango™ GALR2-bla U2OS sont expédiées dans de la neige carbonique et doivent être conservées dans de l’azote liquide dès leur réception. |
| Queue cytoplasmique | Queue native |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Symbole de gène(s) | GALR2 |
| Classe de protéines humaines | Récepteur couplé aux protéines G (GPCR) |
| Comprend | Cellules GALR2-bla U2OS, protocole de dosage GALR2-bla U2OS, certificat d’analyse |
| Afficher plus |