Learn More
Thermo Scientific™ Cellules U2OS CXCR1-bla Tango™
Description
The Tango™ CXCR1-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-X-C motif) receptor 1 (CXCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CXCR1-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of IL-8. In addition, Tango™ CXCR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_000634.2 |
| Entrée du dosage | Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Contenu : Cellules K1807 Tango™ CXCR1-bla U2OS (le kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solution D et d’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules Tango™ CXCR1-bla U2OS • Protocole de dosage Tango™ CXCR1-bla U2OS • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules Tango™ CXCR1-bla U2OS sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être conservées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Queue cytoplasmique | Queue native |
| Description | Cellules™ OS Tango CXCR1-bla U2, 8 x 106 cellules, ligne de cellules U2OS, méthode de détection par fluorescence, cible désinfectante GPCR, rapporteur BLA (Beta-Lactamase), stockage d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Symbole de gène(s) | CXCR1 |
| Comprend | Les cellules CXCR1-bla U2OS Tango™ (kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole). Inclut : Cellules CXCR1-bla U2OS Tango™, protocole de dosage CXCR1-bla U2OS Tango™, certificat d’analyse |
| Afficher plus |