Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR6-bla U2OS DA Assay Kit
Description
The Tango™ CCR6-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C motif) Receptor 6 (CCR6) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR6-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CCR6-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_004367.3 |
| Entrée du dosage | Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire |
| État des cellules | Cellules à division arrêtée |
| Contenu et stockage | K1765 Kit de dosage des cellules à division arrêtée (DA) Tango™ CCR6-bla U2OS Chaque kit contient suffisamment de cellules à division arrêtée (DA) et de substrat pour tester 1 plaque de 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Comprend : • Cellules Tango™ CCR6-bla U2OS DA • Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solution D • Protocole de dosage Tango™ CCR6-bla U2OS DA • Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificatd’analyse Stockage : Les cellules Tango™ CCR6-bla U2OS DA sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Queue cytoplasmique | Queue native |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | GPCR |
| Symbole de gène(s) | CCR6 |
| Comprend | Cellules CCR6-bla U2OS DA Tango™, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 μg, solution D, protocole d’analyse CCR6-bla U2OS DA Tango™, protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, certificat d’analyse |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Afficher plus |