Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage ADRA2A-bla U2OS Tango™
The Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells contain the human Adrenergic, Alpha-2A-, Receptor (ADRA2A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1607
Description
The Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells contain the human Adrenergic, Alpha-2A-, Receptor (ADRA2A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spécification
NM_000681.2 | |
Cellules à division arrêtée | |
Queue d’AVPR2 GPCR | |
Fluorescent | |
ADRA2A | |
Origine de clones à cellule unique | |
8 x 106 cellules | |
U2OS | |
Kit de dosage Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA | |
Tango™ |
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire | |
K1607 Kit de dosage des cellules à division arrêtée (DA) Tango™ ADRA2A-bla U2OS Chaque kit contient suffisamment de cellules à division arrêtée (DA) et de substrat pour dosageer 1 plaque de 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Comprend : • Cellules Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA • Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solution D • Protocole de dosage Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA • Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificatd’analyse Stockage : Les cellules Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être conservées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
Kit de dosage Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA, 8 x 106 cellules, ∽4,800,000 cellules/flacon à 4,800,000cellules/ml, Quantité de cellules, lignéer cellulaire U2OS, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutiques GPCR, rapporteur BLA (Bêta-Lactamase), conservation d’azote liquide | |
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de cibles et de prototypes, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, dosages pour rapporteurs GPCR à base de cellules | |
Chaque kit de dosage Tango™ ADRA2A-bla U2OS contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 plaque de 384puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Inclut : Cellules Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70μg, solution D, protocole de dosage ango™ ADRA2A-bla U2OS DA, protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, certificat d’analyse | |
Tango™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
ADRA2A | |
U2OS | |
GPCR |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.