Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ ADORA1-bla U2OS Cells
Description
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells contain the human Adenosine A1 receptor (ADORA1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of NECA. In addition, Tango™ ADORA1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_000674.1 |
| Entrée du dosage | Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; voir le protocole). Contenu : o Cellules Tango™ ADORA1-bla U2OS o Protocole de dosage Tango™ ADORA1-bla U2OS o Certificat d’analyse Les cellules Tango™ ADORA1-bla U2OS sont expédiées sous glace sèche et doivent être conservées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Queue cytoplasmique | Queue d’AVPR2 GPCR |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | GPCR |
| Symbole de gène(s) | ADORA1A |
| Comprend | Cellules ADORA1-bla U2OS, protocole de dosage ADORA1-bla U2OS, certificat d’analyse |
| État de la population | Pool de cellules stables |
| Afficher plus |