Learn More
Brady™ Tamper-indicating Thermal Transfer Printable Labels
Printable, tamper-evident polyester labels for thermal transfer printers.
Marque:  Brady™ 020812
Code produit. 11519173
  • 850.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
Spécification
Spécification
Non autoclavable
White
Polyester (Tamper-evident)
Non stérile
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus Series Label Printers, IP™ Series Printer, THT 76 mm Core Printers
3
Rectangle
0.08 mm
25.4 mm
12.7 mm
Acrylic
Gloss
Transfert thermique
General Identification, Security Identification
27.3 mm
10,000 Labels
-20°C à +100°C
15.2 mm
25.4 mm
12.7 mm