Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col étroit, en PP bleu, pour flacons à visser en verre sodocalcique Code produit.: 11790894
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col étroit, en PP bleu, pour flacons à visser en verre sodocalcique
Code produit. 11790894 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
GL 32
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 32
GL 45
Code produit. 11790894
Marque: DWK Life Sciences 293011908
En stock
Bouchon inviolable pour flacon fileté en verre sodocalcique DIN à col étroit / de forme haute.
Bouchon à vis sans revêtement inviolable, en polypropylène bleu, pour flacons en verre sodocalcique et filetage DIN à col étroit / de forme haute.
  • Anneau inviolable
  • Sans joint
  • Filetage DIN de forme haute
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon à vis inviolable
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
Matériau PP
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 32
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 45 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col étroit, en PP bleu, pour flacons à visser en verre sodocalcique >