Learn More
Kautex™ Bouchon à vis inviolable en polypropylène
Click to view available options
Filetage (métrique):
00 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Fabrication en polypropylène
- Couleur bleue
- Avec bague inviolable et joint conique
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Bouchon de flacon fourni |
| Comprend | Anneau inviolable, joint conique |
| Matériau | Polypropylène |
| Filetage (métrique) | 00 mm |
| Finition de col | 00 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à col large série 310 capacité 500 à 1000 ml |
| Taille du bouchon | 54 cm |