Learn More
Brady™ Tamper-evident Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Étiquettes en polyester à utiliser avec les imprimantes portatives à transfert thermique.
46.76€ - 77.24€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifications UL et CSA |
Type d’adhésif | Acrylic |
Couleur | White |
Finition | Gloss |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11582555
|
Brady™
011222 |
12.7 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | N/A | ||||
11542565
|
Brady™
011228 |
25.4 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | N/A | ||||
11512565
|
Brady™
011225 |
50.8 mm | 54 mm | 25.4 mm | N/A | ||||
Description
Les pièces TLS 2200™ peuvent également être imprimées à condition d’utiliser l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) avec l’imprimante d’étiquettes BMP™71.
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylic | |
Gloss | |
Transfert thermique | |
General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
1 | |
-20°C à +100°C |
Certifications UL et CSA | |
White | |
Tamper-evident Polyester | |
Non stérile | |
Imprimantes d’étiquettes mobiles BMP™61, BMP™71 et BradyPrinter M611, systèmes d’étiquetage thermique TLS 2200™ et TLS-PC LINK™ | |
Rectangle | |
0.08 mm |