Learn More
Brady™ Tamper-evident Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Étiquettes en polyester à utiliser avec les imprimantes portatives à transfert thermique.
Marque: Brady™ 011228
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pièces TLS 2200™ peuvent également être imprimées à condition d’utiliser l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) avec l’imprimante d’étiquettes BMP™71.
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylic | |
Gloss | |
Transfert thermique | |
General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
1 | |
Rectangle | |
0.08 mm | |
38.1 mm | |
25.4 mm |
Certifications UL et CSA | |
White | |
Tamper-evident Polyester | |
Non stérile | |
Imprimantes d’étiquettes mobiles BMP™61, BMP™71 et BradyPrinter M611, systèmes d’étiquetage thermique TLS 2200™ et TLS-PC LINK™ | |
250 Labels | |
-20°C à +100°C | |
28.6 mm | |
38.1 mm | |
25.4 mm |