Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
252.00€ - 605.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifiées UL |
Type d’adhésif | Acrylic |
Couleur | Silver |
Finition | Matte |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11593754
|
Brady™
030178 |
5.1 mm | 4 | 7.6 mm | 16.5 mm |
444.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11503764
|
Brady™
030179 |
6.4 mm | 4 | 8.9 mm | 19.1 mm |
510.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11533764
|
Brady™
030182 |
25.4 mm | 1 | 28.6 mm | 50.8 mm |
252.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11543764
|
Brady™
030183 |
25.4 mm | 1 | 28.6 mm | 76.2 mm |
605.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11513764
|
Brady™
030180 |
11.1 mm | 5 | 13.6 mm | 12.7 mm |
570.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11553764
|
Brady™
030184 |
50.8 mm | 1 | 54 mm | 76.2 mm | N/A | |||
Description
- Tamper-evident acrylic adhesive
- For smooth surfaces
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylic | |
Matte | |
Non stérile | |
Rectangle | |
0.084 mm |
Certifiées UL | |
Silver | |
Transfert thermique | |
Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm | |
–40°C à +40°C |