Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marque: Brady™ 030180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tamper-evident acrylic adhesive
- For smooth surfaces
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylic | |
Matte | |
Transfert thermique | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identificatio, Security Identification | |
16.8 mm | |
10,000 Labels | |
–40°C à +40°C | |
13.6 mm | |
12.7 mm | |
11.1 mm |
Certifiées UL | |
Silver | |
Metallized Polyester (Tamper-evident) | |
Non stérile | |
Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm | |
5 | |
Rectangle | |
0.084 mm | |
12.7 mm | |
11.1 mm |