Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Polyester Labels for M611, BMP61 and BMP71
Étiquettes en polyester à utiliser avec les imprimantes portatives à transfert thermique.
51.00€ - 84.16€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé UL |
Type d’adhésif | Acrylic |
Couleur | Silver |
Finition | Matte |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11592555
|
Brady™
011223 |
12.7 mm | 15.9 mm | 25.4 mm | N/A | ||||
11582565
|
Brady™
011232 |
48.3 mm | 79.4 mm | 76.2 mm | N/A | ||||
11552565
|
Brady™
011229 |
25.4 mm | 28.6 mm | 38.1 mm | N/A | ||||
11522565
|
Brady™
011226 |
50.8 mm | 54 mm | 25.4 mm | N/A | ||||
Description
Les pièces TLS 2200™ peuvent également être imprimées à condition d’utiliser l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) avec l’imprimante d’étiquettes BMP™71.
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylic | |
Matte | |
Transfert thermique | |
General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
1 | |
-70°C à +100°C |
Approuvé UL | |
Silver | |
Tamper-evident Metallized Polyester | |
Non stérile | |
Imprimantes d’étiquettes mobiles BMP™61, BMP™71 et BradyPrinter M611, systèmes d’étiquetage thermique TLS 2200™ et TLS-PC LINK™ | |
Rectangle | |
0.071 mm |