Learn More
Brady™ Tamper-evident Inspection Date Labels
Inspection date labels can be used wherever a frequent and regular inspection of machinery and equipment is required.
Marque: Brady™ 834139
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour indiquer les dates d’inspection, par exemple sur les extincteurs
- Marquez simplement l’étiquette à l’aide d’une perforatrice et apposez-la à l’endroit voulu
- Utilisez le système de couleurs annuelles pour identifier facilement la date de la dernière inspection de votre équipement
- Les étiquettes inviolables témoignent d’un retrait non autorisé
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc sur bleu | |
Polyoléfine | |
2022 | |
104 | |
Rond | |
0,076 mm |
Caoutchouc permanent | |
Satin | |
Non stérile | |
Étiquetage des stocks et d’inspection, identification générale, identification des mesures de sécurité | |
104 étiquettes | |
-70°C à +80°C | |
10 mm |