Learn More
Tamoxifène, MP Biomedicals
Code produit. 11455161
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Tamoxifène, poudre blanche
  • Le tamoxifène a été utilisé pour faciliter la recombinaison de l’allèle ect2flox dans des organes de souris
  • Il a également été utilisé pour étudier ses effets sur l’activation microgliale induite par le lipopolysaccharide (LPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10540-29-1
Formule moléculaire C26H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 371.52
Numéro MDL MFCD00010454
Clé InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
CID PubChem 2733526
ChEBI CHEBI:41774
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau TAMOXIFEN
Point de fusion 96°C to 100°C
Couleur Blanc
Formule linéaire C26H29NO
Quantité 1 g
Synonyme tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water (< 0.01% at 20°C); soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, propylene glycol, chloroform (50mg/mL - clear, colorless to faint yellow solution) or DMSO.
Nom IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine
Poids de la formule 371.5
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tamoxifen, Free Base
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .