Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets Tammann Al-23
33.96€ - 1164.00€
Spécification
Matériau | Al-23 |
---|---|
Quantité | 1 unité |
Product Type Specs | Creusets Tammann Al-23 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15403545
|
Thermo Scientific Chemicals
|
3mm | 30mm | 6mm | 0.2mL |
44.12€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15423545
|
Thermo Scientific Chemicals
033054.KF |
6mm | 80mm | 10mm | 2.3mL | N/A | |||
15433545
|
Thermo Scientific Chemicals
033055.KF |
8mm | 100mm | 12mm | 5 ml |
58.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15443545
|
Thermo Scientific Chemicals
033056.KF |
10mm | 100mm | 15mm | 8mL |
71.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15413545
|
Thermo Scientific Chemicals
|
5mm | 50mm | 8mm | 1mL |
42.61€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15463545
|
Thermo Scientific Chemicals
033058.KF |
15mm | 100mm | 20mm | 17mL |
88.44€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15483545
|
Thermo Scientific Chemicals
033060.KF |
20mm | 280mm | 24mm | 90mL | N/A | |||
15493545
|
Thermo Scientific Chemicals
033061.KF |
20mm | 100mm | 25mm | 30mL | N/A | |||
15443555
|
Thermo Scientific Chemicals
033066.KF |
58mm | 280mm | 68mm | 790mL | N/A | |||
15403555
|
Thermo Scientific Chemicals
033062.KF |
28mm | 190mm | 34mm | 123mL | N/A | |||
15423555
|
Thermo Scientific Chemicals
033064.KF |
38mm | 280mm | 44mm | 300mL | N/A | |||
15413555
|
Thermo Scientific Chemicals
033063.KF |
28mm | 280mm | 34mm | 180mL | N/A | |||
15433555
|
Thermo Scientific Chemicals
033065.KF |
47mm | 280mm | 55mm | 490mL | N/A | |||
15453555
|
Thermo Scientific Chemicals
033067.KF |
58mm | 390mm | 68mm | 1070mL | N/A | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 | |
1 unité | |
Creusets Tammann Al-23 |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche