Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets Tammann Al-23
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033062.KF
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
190mm | |
1 unité | |
28mm | |
Creusets Tammann Al-23 |
Al-23 | |
123mL | |
34mm |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche