Learn More
MP Biomedicals™ Tubes à matrice de lyse avec billes métalliques TallPrep™
Pour l’isolement et la purification d’acides nucléiques
288.00€ - 525.00€
Spécification
Type de microbilles | Stainless Steel |
---|---|
Capacité | 4.5 mL |
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
DNase | DNase Free |
RNase | RNase Free |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15469744
|
MP Biomedicals™
116945100 |
100 x 4,5 ml |
525.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15722462
|
MP Biomedicals™
116945050 |
50 x 4,5 ml |
288.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Chaque tube de 4,5 ml résistant aux chocs contient douze billes en acier inoxydable de 3,175 mm (1/8 po.) de diamètre
- Pour casser des échantillons durs/friables
- Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN et de protéines à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique
Certifications
Sans DNase ni RNase
Specifications
Stainless Steel | |
Conserver à température ambiante. | |
RNase Free |
4.5 mL | |
DNase Free |