Learn More
MP Biomedicals™ Tubes à matrice de lyse avec billes métalliques TallPrep™
Pour l’isolement et la purification d’acides nucléiques
Marque: MP Biomedicals™ 116945100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Description du produit : Chaque tube de 4,5 ml résistant aux chocs contient douze (12) billes en acier inoxydable de 1/8 po. (3,175 mm) de diamètre. Pour casser des échantillons durs/friables. Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN et de protéines à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique.Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Stainless Steel | |
Conserver à température ambiante. | |
DNase Free | |
RNase Free |
4.5 mL | |
Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples, Tough Tissues, All Samples | |
100 x 4,5 ml |