Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme haute
Click to view available options
Diamètre (métrique):
38 mm
48 mm
75 mm
Description
Verre à pesée à couvercle coiffant
• Couvercle coiffant
• Verre à pesée Duran™ avec couvercle rodé et zone de marquage
• Verre à pesée forme haute
• Forme haute
• Inclus avec couvercle rodé coiffant.
• Couvercle coiffant
• Verre à pesée Duran™ avec couvercle rodé et zone de marquage
• Verre à pesée forme haute
• Forme haute
• Inclus avec couvercle rodé coiffant.
Spécification
Spécification
Comprend | Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage |
Quantité | 6Pack |
Numéro de bouchon | NS 50/12 |
Gamme de produits | Flacon |
Type de produit | Flacon de pesée |
Diamètre (métrique) | 48 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme haute >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu