Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme haute
Code produit. 10727141
Click to view available options
Diamètre (métrique):
38 mm
48 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10727141
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565740
Il en reste null
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Verre à pesée à couvercle coiffant
• Couvercle coiffant
• Verre à pesée Duran™ avec couvercle rodé et zone de marquage
• Verre à pesée forme haute
• Forme haute
• Inclus avec couvercle rodé coiffant.
Specifica
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 6Pack
Numéro de bouchon NS 40/12
Gamme de produits Flacon
Type de produit Flacon de pesée
Diamètre (métrique) 38 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato