Learn More
BICASA Armoire de laboratoire haute
Tous les produits BICASA Produits
Click to view available options
Côté charnière:
Droite
Gauche
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Spécification
Spécification
| Type de produit | Storage Unit |
| Couleur | Bleu |
| Type de hotte | Storage |
| Certifications/Conformité | EN 16121:2017 Certified |
| Dimensions (L x l x H) | (480 + 20) x 600 x 2030 mm |
| Type de porte | Hinged |
| Finition | Powder Coated |
| Matériau de la monture | Melamine |
| Côté charnière | Gauche |
| Nbre de portes | 1 |
| Afficher plus |