Learn More
Buerkle™ Flacon carré à col étroit en PEHD avec bouchon à vis
1.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
Description
- PEHD, transparent, anti-éclaboussures
- Zone d’étiquetage spéciale pour les étiquettes ou l’écriture manuelle
- Convient comme flacon jetable
- Étanche
- Avec bouchon à vis
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 17,5 mm |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 51 mm |
Quantité | 1 |
Largeur (métrique) | 43 mm |
Filetage (métrique) | 25 mm |
Closure Included | Oui |