Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
9.40€ - 10.75€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Finition | Vitré |
Product Type Specs | Creusets de fusion en porcelaine |
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Vitré | |
Creusets de fusion en porcelaine |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute