Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure graduées de forme haute
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure graduées de forme haute Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
Marque:  Kartell™ 0257600
Code produit. 15865577
  • 171.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Forme haute
  • Base circulaire
  • Bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
  • Convient aux applications avec des aliments
  • Pas de mouillage et pas de ménisque
Spécification
Spécification
Classe B.
Autoclavables
170°C
Cylindrique
Bleu
Éprouvette graduée
100 ml
plusmn; 10 ml
10 ml
Denrées alimentaires
438 mm