Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure graduées de forme haute
Click to view available options
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 ml
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
2 pièces
30 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Description
- Forme haute
- Base circulaire
- Bonne résistance chimique
- Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
- Convient aux applications avec des aliments
- Pas de mouillage et pas de ménisque
Spécification
Spécification
| Matériau | PMP |
| Tolérance | plusmn;2 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706-1981 (E) |
| Classe | Classe B. |
| Balance | Graduations bleues permanentes |
| Diamètre (métrique) | 41,5 mm |
| Graduations | 20 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Température max. | 170°C |
| Subdivision | 2 ml |
| Afficher plus |