Learn More
BRAND™ Bécher gradué de forme haute avec bec verseur
403.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité : 2000 ml
Description
- En verre borosilicaté
- Avec graduation et bec verseur
Spécification
Capacité (métrique) | 2 000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Bec verseur |
Type | Bécher de forme haute |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | DIN EN 285 |