Learn More
Witeg™ Béchers en verre de forme haute
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Description
- Forme haute
- Conforme aux normes DIN 12331, ISO 3819
- En verre borosilicaté 3.3 DURAN™
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
Spécification
Couleur | Transparent |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Bec verseur |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | DIN 12331, ISO 3819 |
Modèle | Forme haute |