Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 50 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Tris-Acetate-EDTA, numéro CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 L, gris, Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %), sans DNase, test de passage, filtré par un filtre de 0,2 micron, électrophorèse, solution 50X, Poly CUBE, liquide, sans protéase, sans DNase, sans RNase et sans protéase, RT
38.20€ - 560.00€
Spécification
Note relative au nom | 50X Solution |
---|---|
CAS | 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8 |
Forme physique | Liquide |
DNase | Sans DNase |
Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10457583
|
Fisher BioReagents
BP1332-500 |
500 mL | Flacon poly |
38.20€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10490264
|
Fisher BioReagents
BP1332-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE |
61.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10542985
|
Fisher BioReagents
BP1332-4 |
4 L | Poly CUBE |
153.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326463
|
Fisher BioReagents
BP1332-20 |
20 L | Poly CUBE |
560.00€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Tris-Acetate-EDTA, numéro CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 L, gris, Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %), sans DNase, test de passage, filtré par un filtre de 0,2 micron, électrophorèse, solution 50X, Poly CUBE, liquide, sans protéase, sans DNase, sans RNase et sans protéase, RT
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.Spécification
50X Solution | |
Liquide | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Protease free | |
Électrophorèse |
77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8 | |
Sans DNase | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
TAE | |
Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (<2 %). |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT