Learn More
TAE Buffer, 50X, Serva Electrophoresis™
Marque: Serva Electrophoresis 4254901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
TAE Buffer | |
1907/2006/EC | |
Electrophoresis of nucleic acids | |
Solution | |
242.3g/L Tris, 18.6g/L EDTA-Na2-salt, 60.05g/L Acetic acid | |
Soluble |
Incolore | |
50X | |
8.3 | |
1 L | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- TAE buffer (50x)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.