Learn More
TAE Buffer, 10X, Serva Electrophoresis™
Marque: Serva Electrophoresis 4255304
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
TAE Buffer | |
1907/2006/EC | |
Electrophoresis of nucleic acids | |
Solution | |
48.46g/L (0.4M) Tris, 3.72g/L(0.01M) EDTA-Na2-salt, 12.01g/L (0.2M) Acetic acid | |
Soluble |
Incolore | |
10X | |
8.5 | |
10 L | |
Odorless |