Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Tacta™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les multipacks regroupent un ensemble de pipettes mécaniques monocanal Tacta avec des plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Les multipacks de pipettes mécaniques Sartorius Tacta proposent la meilleure solution pour remplacer vos pipettes mécaniques usagées.
Marque:  Sartorius LH-729677
932.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24294" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15693104
  • 1175.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Pipettes monocanal 3 MAX (100 à 1000 μl, 500 à 5000 μl, 1 à 10 ml), racks de 96 pointes (10 à 1000 μl) et en vrac dans un sachet : 0,1 à 5 ml (100 pointes), 1 à 10 ml (250 pointes) 1 support linéaire, 3 supports de pipettes
Description
Description
  • Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
  • Forces faibles pour l’éjection des pointes et le pipetage
  • Éjection des pointes régulière grâce à la nouvelle technologie Optiject™
  • Le système Optilock™ unique assure la flexibilité nécessaire au réglage et au verrouillage du volume
  • Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
  • Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
  • L'affichage du volume à quatre chiffres et facile à lire permet de régler des volumes exacts
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
  • Entièrement autoclavables
  • Pointes Optifit standard de haute qualité pour différentes applications
Prestations de service
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sartorius Tips
Reusable
1
Non-sterile
100 à 1 000 μl, 500 à 5 000 μl, 1 à 10 ml
3 pipettes monocanal MAX (100 à 1 000 μl, 500 à 5 000 μl, 1 à 10 ml), racks pour 96 pointes (10 à 1 000 μl) et en vrac dans un sachet :0,1 à 5 ml (100 pointes), 1 à 10 ml (250 pointes), 1 support linéaire, 3 supports de pipettes
Haut
138 mm (1 canal, 1 000 μl) ; 240 mm (8 canaux, 300 μl)
Autoclavable
Tacta
Tacta
Multipacks de pipettes mécaniques
Affichage du volume à quatre chiffres
1/boîte
2 ans
79 g (1 canal, 1 000 μl) ; 138 g (8 canaux, 300 μl)